Learn More
Tetraethoxysilane, 99.9%, Thermo Scientific Chemicals
53.06 - 272.36
Chemische identificatiekenmerken
CAS 78-10-4
Moleculaire formule C8H20O4Si
Molecular Weight (g/mol) 208.329
MDL-nummer MFCD00009062
InChI Key BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Synoniem tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate
PubChem CID 6517
IUPAC Name tetraethyl silicate
SMILES CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11343768
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
040251.22
100 g
53.06
100 gram
11333768
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
040251.36
500 g
81.91
500 gram
11480251
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
040251.A3
2 kg
272.36
2 kg
Beschrijving
Beschrijving
Tetraethoxysilane is the main precursor material for the synthesis of zeolites and silicon dioxide, which is used in semiconductor industry. It is widely used as cross linking agents in silicon polymers and in aerogel preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
78-10-4
208.329
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
6517
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
C8H20O4Si
MFCD00009062
tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate
tetraethyl silicate
Specificatie
168°C
°C to 85°C
Liquid
C8H20O4Si
1422225
tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
tetraethyl silicate
6517
1.382
0.934 g/mL
Tetraethoxysilane
78-10-4
99.9%
MFCD00009062
46°C (116°F)
Soluble in ethanol and 2-propanol.
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
208.329
208.33
Moisture sensitive
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P370+P378q-P501c
H226-H319-H332-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 3; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 201-083-8
missing translation for 'rtecsNumber' : VV9450000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Tetraethoxysilane
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Tetraethoxysilane