Learn More
Tetracaine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
40.70 - 391.95
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 94-24-6 |
---|---|
Moleculaire formule | C15H24N2O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 264.36 |
InChI Key | GKCBAIGFKIBETG-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 5411 |
ChEBI | CHEBI:9468 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15751759
|
Thermo Scientific Acros
460820050 |
5 g |
40.70
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15761759
|
Thermo Scientific Acros
460820250 |
25 g |
107.54
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15771759
|
Thermo Scientific Acros
460821000 |
100 g |
391.95
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
94-24-6 | |
264.36 | |
5411 |
C15H24N2O2 | |
GKCBAIGFKIBETG-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:9468 |
Specificatie
Tetracaine | |
43°C | |
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol | |
264.36 | |
CHEBI:9468 | |
98% |
94-24-6 | |
C15H24N2O2 | |
GKCBAIGFKIBETG-UHFFFAOYSA-N | |
5411 | |
264.36 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-316-6
- Tetracaine, 98%
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H301-Giftig bij inslikken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Tetracaine