Learn More
Tetrabutylammonium hydroxide 30-hydrate, 95+%, Thermo Scientific Chemicals
64.62 - 189.95
Chemische identificatiekenmerken
CAS 147741-30-8
Moleculaire formule C16H97NO31
Molecular Weight (g/mol) 799.93
MDL-nummer MFCD00149573
InChI Key DFGIRVKFXSRUOX-UHFFFAOYSA-M
Synoniem tetrabutylammonium hydroxide 30-hydrate, tetrabutylammonium ion triacontahydrate hydroxide, n,n,n-tributylbutan-1-aminium hydroxide-water 1/1/30
PubChem CID 16218633
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11341513
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
434830250
25 g Glass bottle
64.62
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11915461
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
434831000
100 g Glass bottle
189.95
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Phase transfer catalyst
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
147741-30-8
799.93
DFGIRVKFXSRUOX-UHFFFAOYSA-M
16218633
C16H97NO31
MFCD00149573
tetrabutylammonium hydroxide 30-hydrate, tetrabutylammonium ion triacontahydrate hydroxide, n,n,n-tributylbutan-1-aminium hydroxide-water 1/1/30
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specificatie
Tetrabutylammonium hydroxide 30-hydrate
147741-30-8
Crystals
C16H97NO31
tetrabutylammonium hydroxide 30-hydrate, tetrabutylammonium ion triacontahydrate hydroxide, n,n,n-tributylbutan-1-aminium hydroxide-water 1/1/30
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
799.93
799.93
27.0°C to 30.0°C
White
95+%
MFCD00149573
DFGIRVKFXSRUOX-UHFFFAOYSA-M
tetrabutylazanium;hydroxide;triacontahydrate
16218633
≥95%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Immediately
GHS Signal Word: Danger
Productidentificatie
  • Iodine monochloride
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H300-Dodelijk bij inslikken.
  • H311-Giftig bij contact met de huid.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.