Learn More
Tetraammineplatinum(II) nitrate, Premion™, 99.99% (metals basis), Pt 50% min, Thermo Scientific Chemicals
96.58 - 815.06
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 20634-12-2 |
---|---|
Moleculaire formule | H12N6O6Pt |
Molecular Weight (g/mol) | 387.22 |
MDL-nummer | MFCD00011624 |
InChI Key | RBAKORNXYLGSJB-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | tetraammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum dinitrate, tetrammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum ii nitrate 1g, tetraammineplatinum ii nitrate, premion, platinum 2+ tetraamine dinitrate, tetraammineplatinum ii nitrate solution, pt w/w cont. pt |
PubChem CID | 146543 |
SMILES | N.N.N.N.[Pt++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11314938
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043897.01 |
0.25 g |
96.58
0.25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11304938
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043897.03 |
1 g |
252.94
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11394928
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043897.06 |
5 g |
815.06
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Tetraammineplatinum(II) nitrate is widely utilized as a precursor to bimetallic Pt/Zn catalysts for the selective hydrogenation of crotonaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
20634-12-2 | |
387.22 | |
RBAKORNXYLGSJB-UHFFFAOYSA-N | |
146543 |
H12N6O6Pt | |
MFCD00011624 | |
tetraammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum dinitrate, tetrammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum ii nitrate 1g, tetraammineplatinum ii nitrate, premion, platinum 2+ tetraamine dinitrate, tetraammineplatinum ii nitrate solution, pt w/w cont. pt | |
N.N.N.N.[Pt++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Specificatie
Tetraammineplatinum(II) nitrate | |
20634-12-2 | |
Crystals | |
H12N6O6Pt | |
tetraammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum dinitrate, tetrammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum ii nitrate 1g, tetraammineplatinum ii nitrate, premion, platinum 2+ tetraamine dinitrate, tetraammineplatinum ii nitrate solution, pt w/w cont. pt | |
RBAKORNXYLGSJB-UHFFFAOYSA-N | |
platinum(2+) tetraamine dinitrate | |
146543 |
262°C (decomposition) | |
White to Yellow | |
99.99% (metals basis) | |
MFCD00011624 | |
Soluble in water. | |
N.N.N.N.[Pt++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
387.22 | |
387.21 |
Veiligheid en behandeling
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P272-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P333+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H317-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 5.1; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 243-929-9
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures