Learn More
Tetraammineplatinum(II) nitrate, Thermo Scientific Chemicals
183.96 - 651.16
Chemische identificatiekenmerken
CAS 20634-12-2
Moleculaire formule H12N6O6Pt
Molecular Weight (g/mol) 387.22
MDL-nummer MFCD00011624
InChI Key RBAKORNXYLGSJB-UHFFFAOYSA-N
Synoniem tetraammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum dinitrate, tetrammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum ii nitrate 1g, tetraammineplatinum ii nitrate, premion, platinum 2+ tetraamine dinitrate, tetraammineplatinum ii nitrate solution, pt w/w cont. pt
PubChem CID 146543
IUPAC Name azane;platinum(2+);dinitrate
SMILES N.N.N.N.[Pt++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11329359
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
088960.03
1 g
183.96
1 gram
11319359
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
088960.06
5 g
651.16
5 gram
Beschrijving
Beschrijving
Tetraammineplatinum(II) nitrate is widely utilized as a precursor to bimetallic Pt/Zn catalysts for the selective hydrogenation of crotonaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
20634-12-2
387.22
RBAKORNXYLGSJB-UHFFFAOYSA-N
146543
N.N.N.N.[Pt++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
H12N6O6Pt
MFCD00011624
tetraammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum dinitrate, tetrammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum ii nitrate 1g, tetraammineplatinum ii nitrate, premion, platinum 2+ tetraamine dinitrate, tetraammineplatinum ii nitrate solution, pt w/w cont. pt
azane;platinum(2+);dinitrate
Specificatie
Tetraammineplatinum(II) nitrate
20634-12-2
H12N6O6Pt
tetraammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum dinitrate, tetrammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum ii nitrate 1g, tetraammineplatinum ii nitrate, premion, platinum 2+ tetraamine dinitrate, tetraammineplatinum ii nitrate solution, pt w/w cont. pt
RBAKORNXYLGSJB-UHFFFAOYSA-N
azane;platinum(2+);dinitrate
146543
262°C (decomposition)
Chunks and/or Powder
MFCD00011624
Miscible with water.
N.N.N.N.[Pt++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
387.22
387.21
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P272-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P333+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H317-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 5.1; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 243-929-9
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Tetraammineplatinum(II) nitrate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Oxiderende vaste stof Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Tetraammineplatinumdinitrate