Learn More
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate, 99.995%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals
152.76 - 816.06
Chemische identificatiekenmerken
CAS 108374-32-9
Moleculaire formule Cl2H12N4Pt
Molecular Weight (g/mol) 334.11
MDL-nummer MFCD00149947
InChI Key KHCPSOMSJYAQSY-UHFFFAOYSA-L
Synoniem platinum 4+ ion hydrate hydrochloride tetraazanide
IUPAC Name platinum(2+) tetraamine dichloride
SMILES N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Pt++]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10506250
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
437005000
500 mg Glass bottle
152.76
500 mg
10189919
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
437000050
5 g Glass bottle
816.06
5 gram
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
108374-32-9
334.11
KHCPSOMSJYAQSY-UHFFFAOYSA-L
platinum(2+) tetraamine dichloride
Cl2H12N4Pt
MFCD00149947
platinum 4+ ion hydrate hydrochloride tetraazanide
N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Pt++]
Specificatie
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate
White
Cl2H12N4Pt
platinum 4+ ion hydrate hydrochloride tetraazanide
N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Pt++]
334.11
99.995%
Crystalline Powder
108374-32-9
99.995%
MFCD00149947
KHCPSOMSJYAQSY-UHFFFAOYSA-L
platinum(2+) tetraamine dichloride
334.11
Trace Metal Basis
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a
GHS Signal Word: Warning
Productidentificatie
  • Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Product Title
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate, 99.995%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals