Learn More
Tetraamminepalladium(II) sulfate, 99.9% (metals basis), Pd 37.4% min, Thermo Scientific Chemicals
129.65 - 2819.03
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 13601-06-4 |
---|---|
Moleculaire formule | H12N4O4PdS |
Molecular Weight (g/mol) | 270.6 |
MDL-nummer | MFCD09953444 |
InChI Key | WSPHQZJZSJENIO-UHFFFAOYSA-L |
Synoniem | tetraamminepalladium ii sulfate, palladium 2+ tetraamine sulfate, palladium 2+ sulfate-ammonia 1/1/4, palladium 2+ ion tetraamine sulfate |
PubChem CID | 18319394 |
IUPAC Name | azane;palladium(2+);sulfate |
SMILES | N.N.N.N.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pd+2] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15426645
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044956.03 |
1 g |
129.65
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15436645
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044956.06 |
5 g |
648.23
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15446645
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044956.14 |
25 g |
2819.03
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
13601-06-4 | |
270.6 | |
WSPHQZJZSJENIO-UHFFFAOYSA-L | |
18319394 | |
N.N.N.N.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pd+2] |
H12N4O4PdS | |
MFCD09953444 | |
tetraamminepalladium ii sulfate, palladium 2+ tetraamine sulfate, palladium 2+ sulfate-ammonia 1/1/4, palladium 2+ ion tetraamine sulfate | |
azane;palladium(2+);sulfate |
Specificatie
Tetraamminepalladium (II) sulfate | |
Crystalline | |
H12N4O4PdS | |
tetraamminepalladium ii sulfate, palladium 2+ tetraamine sulfate, palladium 2+ sulfate-ammonia 1/1/4, palladium 2+ ion tetraamine sulfate | |
N.N.N.N.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pd+2] | |
270.6 | |
270.61 | |
Pd 37.4% min |
13601-06-4 | |
(metals basis) | |
MFCD09953444 | |
WSPHQZJZSJENIO-UHFFFAOYSA-L | |
azane;palladium(2+);sulfate | |
18319394 | |
99.9% |
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures