Learn More
Tetraallyltin, 96%, Thermo Scientific Chemicals
101.51 - 355.77
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7393-43-3
Moleculaire formule C12H20Sn
Molecular Weight (g/mol) 283.00
MDL-nummer MFCD00008637
InChI Key XJPKDRJZNZMJQM-UHFFFAOYSA-N
Synoniem tetraallyltin, tetraallylstannane, tetrallylstannane, stannane, tetra-2-propenyl, stannane, tetraallyl, acmc-209osy, tetrakis prop-2-enyl stannane, stannane,tetra-2-propen-1-yl, tetrakis prop-2-en-1-yl stannane
PubChem CID 81878
IUPAC Name tetrakis(prop-2-enyl)stannane
SMILES C=CC[Sn](CC=C)(CC=C)CC=C
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11374849
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
071158.04
2 g
101.51
2 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11384849
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
071158.09
10 g
355.77
10 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Applied as allyl transfer reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7393-43-3
283.00
XJPKDRJZNZMJQM-UHFFFAOYSA-N
81878
C=CC[Sn](CC=C)(CC=C)CC=C
C12H20Sn
MFCD00008637
tetraallyltin, tetraallylstannane, tetrallylstannane, stannane, tetra-2-propenyl, stannane, tetraallyl, acmc-209osy, tetrakis prop-2-enyl stannane, stannane,tetra-2-propen-1-yl, tetrakis prop-2-en-1-yl stannane
tetrakis(prop-2-enyl)stannane
Specificatie
Tetraallyltin
1.179 g/mL
75°C (167°F)
1.5385
UN2788
tetraallyltin, tetraallylstannane, tetrallylstannane, stannane, tetra-2-propenyl, stannane, tetraallyl, acmc-209osy, tetrakis prop-2-enyl stannane, stannane,tetra-2-propen-1-yl, tetrakis prop-2-en-1-yl stannane
XJPKDRJZNZMJQM-UHFFFAOYSA-N
tetrakis(prop-2-enyl)stannane
81878
96%
7393-43-3
69°C to 70°C (1.5 mmHg)
C12H20Sn
MFCD00008637
Air Sensitive
Not miscible in water or difficult to mix.
C=CC[Sn](CC=C)(CC=C)CC=C
283.00
282.98
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H300-H310-H330-H227-H315-H319
Fatal if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
Combustible liquid.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P311-P312-P330-P361-P363-P370+P378q-P501c
H227-H301+H311+H331-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: ORGANOTIN COMPOUNDS, LIQUID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 230-987-5
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures