Learn More
tert-Butyl 4-[2-(hydroxymethyl)phenyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate, 97%, Thermo Scientific™
78.90 - 260.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 179250-28-3
Moleculaire formule C16H24N2O3
Molecular Weight (g/mol) 292.379
InChI Key MQZUQGHXDLMAKT-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 2-4-n-boc-piperazinyl benzyl alcohol, tert-butyl 4-2-hydroxymethyl phenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, tert-butyl 4-2-hydroxymethyl phenyl piperazine-1-carboxylate, pubchem11335, 1-boc-4-hydroxymethyl-phenyl-piperazine, 1-boc-4-2-hydroxymethyl-phenyl-piperazine, 1-2-hydroxymethyl-phenyl-piperazine-4-carboxylic, 1-t-butoxycarbonyl-4-2-hydroxymethyl-phenyl-piperazine, 4-2-hydroxymethylphenyl piperazine-1-carboxylic acid t-butyl ester
PubChem CID 7127802
IUPAC Name tert-butyl 4-[2-(hydroxymethyl)phenyl]piperazine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2CO
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10533314
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
CC30709DA
1 g
78.90
1 gram
10163714
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
CC30709EA
10 g This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
179250-28-3
292.379
2-4-n-boc-piperazinyl benzyl alcohol, tert-butyl 4-2-hydroxymethyl phenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, tert-butyl 4-2-hydroxymethyl phenyl piperazine-1-carboxylate, pubchem11335, 1-boc-4-hydroxymethyl-phenyl-piperazine, 1-boc-4-2-hydroxymethyl-phenyl-piperazine, 1-2-hydroxymethyl-phenyl-piperazine-4-carboxylic, 1-t-butoxycarbonyl-4-2-hydroxymethyl-phenyl-piperazine, 4-2-hydroxymethylphenyl piperazine-1-carboxylic acid t-butyl ester
tert-butyl 4-[2-(hydroxymethyl)phenyl]piperazine-1-carboxylate
C16H24N2O3
MQZUQGHXDLMAKT-UHFFFAOYSA-N
7127802
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2CO
Specificatie
tert-Butyl 4-[2-(hydroxymethyl)phenyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
97%
2-4-n-boc-piperazinyl benzyl alcohol, tert-butyl 4-2-hydroxymethyl phenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, tert-butyl 4-2-hydroxymethyl phenyl piperazine-1-carboxylate, pubchem11335, 1-boc-4-hydroxymethyl-phenyl-piperazine, 1-boc-4-2-hydroxymethyl-phenyl-piperazine, 1-2-hydroxymethyl-phenyl-piperazine-4-carboxylic, 1-t-butoxycarbonyl-4-2-hydroxymethyl-phenyl-piperazine, 4-2-hydroxymethylphenyl piperazine-1-carboxylic acid t-butyl ester
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2CO
292.379
292.38
179250-28-3
C16H24N2O3
MQZUQGHXDLMAKT-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-[2-(hydroxymethyl)phenyl]piperazine-1-carboxylate
7127802