Learn More
tert-Butyl 3-oxocyclobutanecarboxylate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
34.50 - 634.16
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 145549-76-4 |
---|---|
Moleculaire formule | C9H14O3 |
Molecular Weight (g/mol) | 170.208 |
MDL-nummer | MFCD12827541 |
InChI Key | JINYZTGTQXDUQR-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | tert-butyl 3-oxocyclobutanecarboxylate, 3-oxo-cyclobutanecarboxylic acid tert-butyl ester, cyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 3-oxo-cyclobutanecarboxylate, 1-boc-cyclobutan-3-one, t-butyl 3-oxocyclobutanecarboxylate, 3-tert-butyloxycarbonylcyclobutanone, tert-butyl3-oxocyclobutanecarboxylate, tert-butyl 3-oxocyclobutane carboxylate, t-butyl-3-oxocyclobutanecarboxylate |
PubChem CID | 10261520 |
IUPAC Name | tert-butyl 3-oxocyclobutane-1-carboxylate |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)C1CC(=O)C1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15418658
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62064.MD |
250 mg | N/A | N/A | N/A | ||||
15498648
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62064.03 |
1 g |
189.95
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15408658
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62064.06 |
5 g |
634.16
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
145549-76-4 | |
170.208 | |
JINYZTGTQXDUQR-UHFFFAOYSA-N | |
10261520 | |
CC(C)(C)OC(=O)C1CC(=O)C1 |
C9H14O3 | |
MFCD12827541 | |
tert-butyl 3-oxocyclobutanecarboxylate, 3-oxo-cyclobutanecarboxylic acid tert-butyl ester, cyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 3-oxo-cyclobutanecarboxylate, 1-boc-cyclobutan-3-one, t-butyl 3-oxocyclobutanecarboxylate, 3-tert-butyloxycarbonylcyclobutanone, tert-butyl3-oxocyclobutanecarboxylate, tert-butyl 3-oxocyclobutane carboxylate, t-butyl-3-oxocyclobutanecarboxylate | |
tert-butyl 3-oxocyclobutane-1-carboxylate |
Specificatie
tert-Butyl 3-oxocyclobutanecarboxylate | |
C9H14O3 | |
tert-butyl 3-oxocyclobutanecarboxylate, 3-oxo-cyclobutanecarboxylic acid tert-butyl ester, cyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 3-oxo-cyclobutanecarboxylate, 1-boc-cyclobutan-3-one, t-butyl 3-oxocyclobutanecarboxylate, 3-tert-butyloxycarbonylcyclobutanone, tert-butyl3-oxocyclobutanecarboxylate, tert-butyl 3-oxocyclobutane carboxylate, t-butyl-3-oxocyclobutanecarboxylate | |
CC(C)(C)OC(=O)C1CC(=O)C1 | |
170.208 | |
170.2 |
145549-76-4 | |
MFCD12827541 | |
JINYZTGTQXDUQR-UHFFFAOYSA-N | |
tert-butyl 3-oxocyclobutane-1-carboxylate | |
10261520 | |
97% |
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures