Learn More
tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
47.24 - 484.41
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 98946-18-0 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H10Cl3NO |
Molecular Weight (g/mol) | 218.50 |
MDL-nummer | MFCD00077410 |
InChI Key | CQXDYHPBXDZWBA-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | tert-butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl trichloroacetimidate, tert-butyl-2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl 2,2,2-trichloroethanecarboximidate, 2,2,2-trichloroacetimidic acid tert-butyl ester, t-butyl trichloroacetimidate, t-butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl2,2,2-trichloroacetimidate, ethanimidic acid, 2,2,2-trichloro-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxy-2,2,2-trichloroethanimine |
PubChem CID | 2734700 |
IUPAC Name | tert-butyl 2,2,2-trichloroethanimidate |
SMILES | CC(C)(C)OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10767403
|
Thermo Scientific Acros
369330050 |
5 g | Glass bottle |
47.24
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10415053
|
Thermo Scientific Acros
369330250 |
25 g | Glass bottle |
159.80
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11905601
|
Thermo Scientific Acros
369331000 |
100 g | Glass Bottle |
484.41
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagentChemische identificatiekenmerken
98946-18-0 | |
218.50 | |
CQXDYHPBXDZWBA-UHFFFAOYSA-N | |
2734700 | |
CC(C)(C)OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl |
C6H10Cl3NO | |
MFCD00077410 | |
tert-butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl trichloroacetimidate, tert-butyl-2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl 2,2,2-trichloroethanecarboximidate, 2,2,2-trichloroacetimidic acid tert-butyl ester, t-butyl trichloroacetimidate, t-butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl2,2,2-trichloroacetimidate, ethanimidic acid, 2,2,2-trichloro-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxy-2,2,2-trichloroethanimine | |
tert-butyl 2,2,2-trichloroethanimidate |
Specificatie
tert-Butyl 2, 2, 2-trichloroacetimidate | |
20.0°C | |
1.2220g/mL | |
55°C | |
94% min. (GC) | |
CCl3C(=NH)OC(CH3)3 | |
MFCD00077410 | |
tert-butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl trichloroacetimidate, tert-butyl-2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl 2,2,2-trichloroethanecarboximidate, 2,2,2-trichloroacetimidic acid tert-butyl ester, t-butyl trichloroacetimidate, t-butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl2,2,2-trichloroacetimidate, ethanimidic acid, 2,2,2-trichloro-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxy-2,2,2-trichloroethanimine | |
CC(C)(C)OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl | |
218.50 | |
218.51 | |
Liquid or Low Melting Crystalline Mass |
98946-18-0 | |
Colorless to Yellow | |
64.0°C to 66.0°C (15.0 mmHg) | |
Authentic | |
C6H10Cl3NO | |
1.4550 to 1.4570 | |
1.222 | |
CQXDYHPBXDZWBA-UHFFFAOYSA-N | |
tert-butyl 2,2,2-trichloroethanimidate | |
2734700 | |
95% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for
GHS Signal Word: Warning
- tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.