Learn More
Terbium(III) sulfate octahydrate, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
49.75 - 754.76
Chemische identificatiekenmerken
CAS 13842-67-6
MDL-nummer MFCD00149872
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11332548
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
014596.04
2 g
49.75
2 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11342548
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
014596.09
10 g
178.89
10 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11322548
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
014596.18
50 g
754.76
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
13842-67-6
MFCD00149872
Specificatie
Terbium(III) sulfate octahydrate
13842-67-6
(REO)
750.19 (606.05 Anhydrous)
Reacton™
360°C (in -8H2O)
Crystalline
MFCD00149872
99.9%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-213-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures