Learn More
Terbium(III) iodide, ultra dry, 99.99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
126.63 - 426.12
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 13813-40-6 |
---|---|
MDL-nummer | MFCD00049573 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11306938
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013672.03 |
1 g |
126.63
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11396928
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013672.06 |
5 g |
426.12
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Ampouled under argon
Chemische identificatiekenmerken
13813-40-6 | |
MFCD00049573 |
Specificatie
Terbium(III) iodide | |
Ultra dry | |
Flakes | |
MFCD00049573 | |
99.99% | |
Hygroscopic |
946°C | |
13813-40-6 | |
(REO) | |
539.64 | |
Ampule |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-472-4
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
- Ampouled under argon
Recommended Storage : Ambient temperatures