Learn More
Terbium(III) bromide, ultra dry, 99.99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
162.81 - 689.43
Chemische identificatiekenmerken
CAS 14456-47-4
Moleculaire formule Br3Tb
Molecular Weight (g/mol) 398.637
MDL-nummer MFCD00049571
InChI Key AZNZWHYYEIQIOC-UHFFFAOYSA-K
Synoniem terbium iii bromide, terbium tribromide, terbium 3+ tribromide, terbium iii ; bromide, acmc-1btzk, terbium 3+ ion tribromide, terbium bromide
PubChem CID 84452
IUPAC Name terbium(3+);tribromide
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[Tb+3]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11368208
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
039425.03
1 g
162.81
1 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11358208
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
039425.06
5 g
689.43
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampouled under argon
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
14456-47-4
398.637
AZNZWHYYEIQIOC-UHFFFAOYSA-K
84452
[Br-].[Br-].[Br-].[Tb+3]
Br3Tb
MFCD00049571
terbium iii bromide, terbium tribromide, terbium 3+ tribromide, terbium iii ; bromide, acmc-1btzk, terbium 3+ ion tribromide, terbium bromide
terbium(3+);tribromide
Specificatie
1490°C
827°C
14456-47-4
(REO)
MFCD00049571
AZNZWHYYEIQIOC-UHFFFAOYSA-K
terbium(3+);tribromide
84452
99.99%
Hygroscopic
Terbium(III) bromide
Ultra dry
Powder
Br3Tb
terbium iii bromide, terbium tribromide, terbium 3+ tribromide, terbium iii ; bromide, acmc-1btzk, terbium 3+ ion tribromide, terbium bromide
[Br-].[Br-].[Br-].[Tb+3]
398.637
398.65
Ampule
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 238-442-3
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
  • Ampouled under argon
Recommended Storage : Ambient temperatures