Learn More
Tellurium(IV) oxide, Puratronic, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
139.70 - 1411.02
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7446-07-3 |
---|---|
Moleculaire formule | O2Te |
Molecular Weight (g/mol) | 159.60 |
MDL-nummer | MFCD00011263 |
InChI Key | LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | tellurium iv oxide, tellurium oxide teo2, tellurite teo2, teo2, unii-397e9rke83, oxotellane oxide, telluride oxide, 6-chlorobutyric acid, acmc-1bglq |
PubChem CID | 62638 |
SMILES | O=[Te]=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11367057
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010882.14 |
25 g |
139.70
25 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11357057
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010882.22 |
100 g |
445.22
100 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11377057
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010882.36 |
500 g |
1411.02
500 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
It is also used in devices which can convert light into sound (acousto-optic material). Glasses made of tellurium oxide have high refractive indices and transmit into mid-IR region. It is used to make glasses with special properties. It is useful in optical waveguides and optical fiber amplification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
7446-07-3 | |
159.60 | |
LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N | |
62638 |
O2Te | |
MFCD00011263 | |
tellurium iv oxide, tellurium oxide teo2, tellurite teo2, teo2, unii-397e9rke83, oxotellane oxide, telluride oxide, 6-chlorobutyric acid, acmc-1bglq | |
O=[Te]=O |
Specificatie
Tellurium(IV) Oxide | |
7446-07-3 | |
99.9995%, metal basis | |
MFCD00011263 | |
Soluble in strong acids and alkali. Insoluble in water. | |
O=[Te]=O | |
159.60 | |
159.6 |
733°C | |
Powder | |
O2Te | |
tellurium iv oxide, tellurium oxide teo2, tellurite teo2, teo2, unii-397e9rke83, oxotellane oxide, telluride oxide, 6-chlorobutyric acid, acmc-1bglq | |
LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N | |
tellurium dioxide | |
62638 | |
5.8 |
Veiligheid en behandeling
P201-P202-P261-P271-P272-P280g-P281-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H332-H360
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 9; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-193-1
missing translation for 'rtecsNumber' : WY2675000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
- Giftigheid voor de voortplanting op of via lactatie
- Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H360Df-Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
- H362-Kan schadelijk zijn via borstvoeding.
- H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P333+P313-Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.