Learn More
Tellurium(IV) oxide, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
101.17 - 280.40
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7446-07-3
Moleculaire formule O2Te
Molecular Weight (g/mol) 159.60
MDL-nummer MFCD00011263
InChI Key LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
Synoniem tellurium iv oxide, tellurium oxide teo2, tellurite teo2, teo2, unii-397e9rke83, oxotellane oxide, telluride oxide, 6-chlorobutyric acid, acmc-1bglq
PubChem CID 62638
IUPAC Name (oxo-λ⁴-tellanylidene)oxidane
SMILES O=[Te]=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11305049
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
087813.14
25 g
101.17
25 gram
11315049
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
087813.22
100 g
280.40
100 gram
Beschrijving
Beschrijving
Tellurium(IV) oxide is also used in devices which can convert light into sound (acousto-optic material). Glasses made of tellurium oxide have high refractive indices and transmit into mid-IR region. It is used to make glasses with special properties. It is useful in optical waveguides and optical fiber amplification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7446-07-3
159.60
LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
62638
O=[Te]=O
O2Te
MFCD00011263
tellurium iv oxide, tellurium oxide teo2, tellurite teo2, teo2, unii-397e9rke83, oxotellane oxide, telluride oxide, 6-chlorobutyric acid, acmc-1bglq
(oxo-λ⁴-tellanylidene)oxidane
Specificatie
Tellurium(IV) oxide
7446-07-3
99.99% (metals basis)
MFCD00011263
Soluble in strong acids and alkali. Insoluble in water.
O=[Te]=O
159.60
159.6
733°C
Powder
O2Te
tellurium iv oxide, tellurium oxide teo2, tellurite teo2, teo2, unii-397e9rke83, oxotellane oxide, telluride oxide, 6-chlorobutyric acid, acmc-1bglq
LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
(oxo-λ⁴-tellanylidene)oxidane
62638
5.8 g/mL
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P201-P202-P261-P271-P272-P280g-P281-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H332-H360
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 9; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-193-1
missing translation for 'rtecsNumber' : WY2675000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
  • Giftigheid voor de voortplanting op of via lactatie
  • Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H360Df-Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
  • H362-Kan schadelijk zijn via borstvoeding.
  • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P333+P313-Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.