Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Cell Culturing Flask for BS-200 Series Cell Culture Stirring Systems
This Cell Culturing Flask is a complete culture vessel—flask, stir rod, and caps—to use with biological stirrers.
555.00 - 820.00
Specificatie
Materiaal Borosilicate Glass
Autoclaveerbaar Autoclavable
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11583779
Bekijk documenten
Cole-Parmer™ Essentials
21837-37
125 mL
555.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11855395
Bekijk documenten
Cole-Parmer™ Essentials
21837-34
250 mL
555.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11553779
Bekijk documenten
Cole-Parmer™ Essentials
21837-30
500 mL
585.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11834285
Bekijk documenten
Cole-Parmer™ Essentials
21837-31
1000 mL
820.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Completely sealed vessel is ideal for pathogenic materials
Culture vessels come calibrated and have two side ports and a central filling port. All culture vessel parts can be autoclaved at 121°C and 15 psi for 30 minutes. Silicone-encapsulated stir rods reduce the possibility of cells attaching to and growing on the surface.
Specificatie
Specificatie
Borosilicate Glass