Learn More
Techne™ 5PrimeG-gradiëntthermocyclers
Allows annealing temperatures to be optimised in one experiment with a wide linear gradient range of 19 to 29°C. Techne™ 5PrimeG Gradient Enabled Thermal Cycler delivers high performance, high throughput and maximum flexibility.
Beschrijving
- Brede lineaire gradiënt met een bereik van 29°C maakt optimale uitgloeitemperaturen mogelijk in één experiment
- Gradiënt calculatorfunctie geeft de temperatuur weer voor elk van de 12 kolommen, waardoor een eenvoudige replicatie van thermische omstandigheden mogelijk is
- Interface met kleurenaanraakscherm (3.5 in. VGA met grafisch display) voor een snelle programmaset-up
- Programma's kunnen worden overgedragen tussen de instrumenten via usb of naar pc
- Opties voor blokken: 96 x 0.2ml (geschikt voor plaat met of zonder rand), 60 x 0.5ml, 384 wells en Combi-Block (33 x 0.2ml en 33 x 0.5ml)
- Intern geheugen goed voor 1000 programma's met onbeperkte opslagruimte beschikbaar op usb-datastick
- Kleine ruimtebesparende footprint
- Automatische herstart bij stroomuitval
- Verstelbare druk van verwarmd deksel
- Elektrische vereisten: 100-230V 50-60Hz, 155w
Specificaties:
- Blok temperatuurbereik: 10° tot 100°C (4°C final hold)
- Blokuniformiteit bij 55°C: <±0.3°C
- Temperatuurnauwkeurigheid bij 55°C: <±0.25°C
- Instelbare temperatuur verwarmd deksel: 35°C tot 115°C of uit
- Maximale verwarmingssnelheid: 3.4°C/sec
- Gradiënt bereik: 30° tot 80°C
- Maximumgradiënt: 29°C (19°C voor 384)
- Minimum gradiënt: 1°C
- Type: 8 x peltier-element/blok
- L x B x H: 420 x 240 x 240mm
- gewicht: 9.4kg
Garantie
4 years warranty