Learn More
Techne™ 3PrimeG-gradiëntthermocyclers
Small gradient thermal cycler that builds on all features of 3PrimeX instrument
Specificatie
Elektrische vereisten 100-230 V 50-60 Hz, 155 W
Meer specificaties weergeven
Beschrijving
Beschrijving
  • Interface op kleurentouchscreen (3.5 in. VGA met grafische weergave) voor snelle programmaopstelling
  • Programma's kunnen tussen instrumenten worden overgezet door middel van USB, of naar pc worden overgezet
  • Uitgebreide monstercapaciteit, met plaats voor 48 buisjes van 0.2ml, 30 buisjes van 0.5ml en een halve plaat met 96 wells in horizontale configuratie
  • Het interne geheugen kan 1000 programma's opslaan met ongelimiteerde beschikbare opslagruimte op een USB-stick
  • Compacte, ruimtebesparend afmetingen
  • Automatische herstart in geval van stroomuitval
  • Aanpasbare druk op verwarmingsdeksel
  • Elektrische benodigdheden: 100-230V 50-60Hz, 155w
Specificaties:
  • Blok temperatuurbereik: 10° tot 100°C (final hold 4°C)
  • Blockuniformiteit bij 55°C: <±0.3°C
  • Temperatuurnauwkeurigheid bij 55°C: <±0.25°C
  • Instelbare temperatuur verwarmd deksel: 35° tot 115°C of uit
  • Maximale verwarmingssnelheid: 3.0°C/sec
  • Gradiëntbereik: 30° tot 80°C
  • Maximumgradiënt: 14°C
  • Minimumgradiënt: 1°C
  • Type: 2 tot 4 Peltier-element/blok
  • L x B x H: 350 x 210 x 280mm
  • gewicht: 6kg
Garantie
4 years warranty
Specificatie
Specificatie
100-230 V 50-60 Hz, 155 W