Learn More
Techne™ 3PRIMEBASE Thermal Cyclers
Full color touchscreen display, easy programming and intuitive user interface, which provides an unrivalled user experience
Beschrijving
- Voorgeïnstalleerde sjablonen maken het mogelijk om snel ingewikkelde programma's te creëren via een intuïtieve aanraakinterface (3.5 inch VGA met grafisch display)
- Programma's kunnen worden overgedragen tussen instrumenten via USB of naar een pc
- Intern geheugen goed voor 1000 programma's met onbeperkte opslagruimte beschikbaar op USB-datastick
- Kleine ruimtebesparende footprint
- Automatische herstart bij stroomuitval
- Blokopties; 24 x 0.2 ml (geschikt voor 8-wells microbuisjesstrips) en 18 x 0.5 ml
- Elektrische vereisten: 100-230V 50-60Hz, 155w
Specificaties:
- Blok temperatuurbereik: 4° tot 100°C (final hold 4°C)
- Blockuniformiteit bij 55°C: <±0.3°C
- Temperatuurnauwkeurigheid bij 55°C: <±0.25°C
- Maximale verwarmingssnelheid: 3.0°C/sec
- Vaste druk op verwarmd deksel
- Type: 2 x peltier-element/blok
- L x B x H: 350 x 210 x 280mm
- gewicht: 6kg
Garantie
4 years warranty
Specificatie
100-230 V 50-60 Hz, 155 W |