Learn More
TBE Buffer Mix (Dry Powder Mix of Tris/Boric Acid/EDTA/Electrophoresis), Fisher BioReagents
Merk: Fisher BioReagents BP1396-86
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
Electrophoresis buffer.
Specificatie
TBE Buffer Mix | |
White | |
Solid | |
DNase free | |
Tris-Boric Acid-EDTA Buffer Mix |
77-86-1, 6381-92-6, 10043-35-3 | |
8.2 to 8.4 | |
86.1 g | |
Amber glass bottle | |
Electrophoresis |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Tris borate EDTA 10X powder
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H360FD-Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.