Learn More
Tantalum wire, 0.5mm (0.02in) dia, annealed, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Form: approx. 3.26g/m; Temper: soft
56.48 - 572.85
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-25-7
Moleculaire formule Ta
Molecular Weight (g/mol) 180.95
MDL-nummer MFCD00011252
InChI Key GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synoniem tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC Name tantalum
SMILES [Ta]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11345798
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010349.G1
1 m
56.48
1 meter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11335798
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010349.G5
5 m
142.71
5 meter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11355798
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010349.G9
25 m
572.85
25 meter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-25-7
180.95
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
23956
tantalum
Ta
MFCD00011252
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
CHEBI:33348
[Ta]
Specificatie
Tantalum
Annealed
Gray to silver wire
99.95% (Metals basis)
MFCD00011252
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
tantalum
23956
Odorless
Gray to Silver
7440-25-7
16.69g/cm3
Ta
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
[Ta]
180.95
CHEBI:33348
Wire
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-135-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures