Learn More
Tantalum(V) chloride, anhydrous, Puratronic™, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
75.78 - 491.45
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7721-01-9
Moleculaire formule Cl5Ta
Molecular Weight (g/mol) 358.20
MDL-nummer MFCD00011253
InChI Key OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
Synoniem Tantalum pentachloride
IUPAC Name tantalum(5+) pentachloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11310348
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
043731.06
5 g
75.78
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11300348
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
043731.14
25 g
202.01
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11320348
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
043731.22
100 g
491.45
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampouled under argon
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7721-01-9
358.20
OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
tantalum(5+) pentachloride
Cl5Ta
MFCD00011253
Tantalum pentachloride
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5]
Specificatie
242°C
216°C
7721-01-9
Powder
Cl5Ta
UN3260
Tantalum pentachloride
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5]
358.20
99.995%
Acidic
Moisture sensitive
Tantalum (V) chloride
Anhydrous
White to Yellow
(metals basis)
MFCD00011253
14,9054
OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
tantalum(5+) pentachloride
358.21
Puratronic™
Ampule
3.68 g/mL
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H314-H318-H302
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-755-6
missing translation for 'rtecsNumber' : WW5600000
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
  • Ampouled under argon
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Argon
Productidentificatie
  • Tantalum(V) chloride, anhydrous, Puratronic
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P363-Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .