Learn More
Tantalum(V) chloride, 99.99%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals
51.36 - 509.54
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7721-01-9 |
---|---|
Moleculaire formule | Cl5Ta |
Molecular Weight (g/mol) | 358.20 |
MDL-nummer | MFCD00011253 |
InChI Key | OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I |
IUPAC Name | tantalum(5+) pentachloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5] |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10721481
|
Thermo Scientific Acros
203910050 |
5 g | Glass bottle |
51.36
5 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10493775
|
Thermo Scientific Acros
203910250 |
25 g | Glass bottle |
166.83
25 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10733265
|
Thermo Scientific Acros
203911000 |
100 g | Glass bottle |
509.54
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For ultra trace analysisChemische identificatiekenmerken
7721-01-9 | |
358.20 | |
OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5] |
Cl5Ta | |
MFCD00011253 | |
tantalum(5+) pentachloride |
Specificatie
242.0°C | |
221.0°C | |
White to Yellow | |
99.99% | |
TaCl5 | |
3260 | |
15, 9186 | |
OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I | |
tantalum(5+) pentachloride | |
358.2 | |
Trace Metal Basis |
Tantalum(V) chloride | |
7721-01-9 | |
Crystalline Powder and/or Crystals | |
Cl5Ta | |
MFCD00011253 | |
16,312; 17,321 | |
Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: soluble in alcohol, koh, h2so4 | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5] | |
358.20 | |
99.99% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if pre
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-755-6
- Tantalum(V) chloride
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.