Learn More
Tantalum foil, 0.127mm (0.005in) thick, hard, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Form: Approx. 15.8g/75 x 100mm; Temper: as rolled
174.87 - 558.78
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-25-7
Moleculaire formule Ta
Molecular Weight (g/mol) 180.95
MDL-nummer MFCD00011252
InChI Key GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synoniem tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC Name tantalum
SMILES [Ta]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11346527
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
000331.GE
75 x 100 mm
174.87
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11356527
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
000331.GU
150 x 200 mm
558.78
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Meer weergeven
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-135-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WW5505000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Product Title
Tantalum foil, 0.127mm (0.005in) thick, hard, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals