Learn More
Tantalum disilicide, Thermo Scientific Chemicals
66.33 - 286.43
Chemische identificatiekenmerken
CAS 12039-79-1
Moleculaire formule Si2Ta
Molecular Weight (g/mol) 237.118
MDL-nummer MFCD00049564
InChI Key MANYRMJQFFSZKJ-UHFFFAOYSA-N
Synoniem tantalum disilicide, tantalum silicide tasi2, tantalum silicide, tasi2
PubChem CID 6336888
IUPAC Name bis($l^{2}-silanylidene)tantalum
SMILES [Si]=[Ta]=[Si]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15432087
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
044965.09
10 g
66.33
10 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15442087
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
044965.18
50 g
286.43
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Tantalum disilicide is used in the preparation of ceramics, which finds application in the thermal protection systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
12039-79-1
237.118
MANYRMJQFFSZKJ-UHFFFAOYSA-N
6336888
[Si]=[Ta]=[Si]
Si2Ta
MFCD00049564
tantalum disilicide, tantalum silicide tasi2, tantalum silicide, tasi2
bis($l^{2}-silanylidene)tantalum
Specificatie
Tantalum disilicide
12039-79-1
Si2Ta
tantalum disilicide, tantalum silicide tasi2, tantalum silicide, tasi2
MANYRMJQFFSZKJ-UHFFFAOYSA-N
bis($l^{2}-silanylidene)tantalum
6336888
2200°C
Powder
MFCD00049564
Insoluble in water.
[Si]=[Ta]=[Si]
237.118
237.12
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 234-902-2
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures