Learn More
Thermo Scientific Chemicals TABS, 99%
113.57 - 323.61
Chemische identificatiekenmerken
CAS 54960-65-5
Synoniem N-Tris(hydroxymethyl)methyl-4-aminobutanesulfonic acid
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10159959
Bekijk documenten
Thermo Scientific Chemicals
428080250
25 g Glass bottle
113.57
25 gram
10311800
Bekijk documenten
Thermo Scientific Chemicals
428081000
100 g Glass bottle
323.61
100 gram
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
54960-65-5
N-Tris(hydroxymethyl)methyl-4-aminobutanesulfonic acid
Specificatie
257.301
N-Tris(hydroxymethyl)methyl-4-aminobutanesulfonic acid
≥98.5% (on anhydrous basis)
54960-65-5
Crystalline
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • TABS