Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Gas Syringe
Attain precision with Volac Smart™ Micropipette. Poulten Graf™ Volac Smart™ Variable Volume Micropipette are perfect for pipetting small amount of liquid samples in the laboratory.
73.10 - 83.65
Specificatie
Autoclaveerbaar Not Autoclavable
Diameter (metrisch) binnen naald 2.5 mm
Diameter (metrisch) buiten naald 7.5 mm
Producttype Syringe
Aantal 1/Pk.
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Volume (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Volume (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10272141
Bekijk documenten
Poulten & Graf GmbH
2 00046
50 mL
73.10
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10519841
Bekijk documenten
Poulten & Graf GmbH
2 00051
100 mL
83.65
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
  • Made of borosilicate glass
  • Amber graduations
Specificatie
Specificatie
Not Autoclavable
7.5 mm
1/Pk.
2.5 mm
Syringe