Learn More
sym-Diphenylcarbazide, 98%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
56.44 - 509.54
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 140-22-7 |
---|---|
Moleculaire formule | C13H14N4O |
Molecular Weight (g/mol) | 242.28 |
InChI Key | KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 1,5-diphenylcarbazide, diphenylcarbazide, 1,5-diphenylcarbohydrazide, carbonic dihydrazide, 2,2'-diphenyl, 1,5-diphenylcarbonohydrazide, 1,5-diphenylcabohydrazide, sym-diphenylcarbazide, n,n'-diphenylcarbazide, 2,2'-diphenylcarbazide, carbohydrazide, 1,5-diphenyl |
PubChem CID | 8789 |
ChEBI | CHEBI:4641 |
IUPAC Name | 1,3-dianilinourea |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)NNC2=CC=CC=C2 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10427000
|
Thermo Scientific Acros
158840250 |
25 g | Glass bottle |
56.44
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10437000
|
Thermo Scientific Acros
158841000 |
100 g | Glass bottle |
158.87
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11925661
|
Thermo Scientific Acros
158845000 |
500 g | Glass bottle |
509.54
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicatorChemische identificatiekenmerken
140-22-7 | |
242.28 | |
1,5-diphenylcarbazide, diphenylcarbazide, 1,5-diphenylcarbohydrazide, carbonic dihydrazide, 2,2'-diphenyl, 1,5-diphenylcarbonohydrazide, 1,5-diphenylcabohydrazide, sym-diphenylcarbazide, n,n'-diphenylcarbazide, 2,2'-diphenylcarbazide, carbohydrazide, 1,5-diphenyl | |
CHEBI:4641 | |
C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)NNC2=CC=CC=C2 |
C13H14N4O | |
KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N | |
8789 | |
1,3-dianilinourea |
Specificatie
sym-Diphenylcarbazide | |
173.0°C to 176.0°C | |
1% max. | |
97.5 % min. (HPLC) | |
15,292 | |
15,3352 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol and acetone | |
C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)NNC2=CC=CC=C2 | |
242.28 | |
CHEBI:4641 | |
98% | |
Powder or Flakes |
140-22-7 | |
Beige to Pink | |
Authentic | |
C13H14N4O | |
(to chromate) passes test | |
1,5-diphenylcarbazide, diphenylcarbazide, 1,5-diphenylcarbohydrazide, carbonic dihydrazide, 2,2'-diphenyl, 1,5-diphenylcarbonohydrazide, 1,5-diphenylcabohydrazide, sym-diphenylcarbazide, n,n'-diphenylcarbazide, 2,2'-diphenylcarbazide, carbohydrazide, 1,5-diphenyl | |
KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N | |
1,3-dianilinourea | |
8789 | |
242.28 | |
ACS Reagent |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective g
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 205-403-7
- sym-Diphenylcarbazide
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.