Learn More
Sulphuric Acid-Formaldehyde Reagent EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Pharmacopoeia reagents are intended for use in pharmacopoeia testing and monographs, produced under a GMP compliant ISO 9001 quality management system according to the relevant pharmacopoeia specification, using the pharmacopoeia reagent quality components and water meeting the relevant pharmacopoeia monograph requirement for Purified Water. Some pharmacopoeia standards are also accredited according to ISO 17025 and ISO Guide 43.
Merk:  Fisher Chemical RP 217 100
Produktcode. 12950554
  • 96.00 /
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
EU Ph Ref: 1086805
Eu. Ph.
Bottle
100 mL
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Sulphuric Acid-Formaldehyde Reagent. European Pharmacopoeia Ref: 1086805 (RP 217)
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
  • Kankerverwekkendheid Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H350-Kan kanker veroorzaken.
  • EUH208-Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P202-Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen