Learn More
Sulfur powder, sublimed, -100 mesh, 99.5%, Thermo Scientific Chemicals
50.25 - 130.65
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7704-34-9
Moleculaire formule S
Molecular Weight (g/mol) 32.06
MDL-nummer MFCD00085316
InChI Key NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Synoniem polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC Name sulfur
SMILES [S]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11347728
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
033394.36
500 g
50.25
500 gram
11357728
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
033394.A3
2 kg
130.65
2 kg
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7704-34-9
32.06
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
5362487
sulfur
S
MFCD00085316
polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
CHEBI:26833
[S]
Specificatie
Sulphur
Yellow
99.50%
MFCD00085316
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
sulfur
5362487
248°C (478°F)
Pale yellow powder
7704-34-9
Sublimed Powder
S
polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
[S]
32.06
CHEBI:26833
Weak
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319-H500
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.1, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-722-6
missing translation for 'rtecsNumber' : WS4250000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Sulfur powder, sublimed
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: sulphur