Learn More
Sulfuric Acid Solution 0.5M (1N), NIST Standard Concentrate, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical
Merk: Fisher Chemical J/8430C/05
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
1AMP, Ampoule
For volumetric analysis
Specificatie
1 | |
7664-93-9 | |
Ampoule | |
H2O4S | |
MFCD00064589 | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
sulfuric acid | |
1118 |
Colorless | |
120°C | |
1 Ampule | |
Liquid | |
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil | |
OS(O)(=O)=O | |
98.07 | |
CHEBI:26836 |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Sulfuric acid, 5M solutrate concentrate for volumetric analysis (dilute 10x = 0.5M, (1N) working concentration)
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
Gevarenaanduiding
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P234-Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Sulfuric acid