Learn More
Sulfuric Acid Solution 0.25M (0.5N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
69.00 - 108.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7664-93-9
Moleculaire formule H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synoniem oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC Name sulfuric acid
SMILES OS(O)(=O)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10713611
Bekijk documenten
Fisher Chemical
J/8440/PB15
1 L
69.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10518810
Bekijk documenten
Fisher Chemical
J/8440/17
2.5 L
108.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Sulfuric Acid Solution 0.25M (0.5N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7664-93-9
98.07
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
1118
sulfuric acid
H2O4S
MFCD00064589
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CHEBI:26836
OS(O)(=O)=O
Specificatie
1.5
7664-93-9
HDPE plastic bottle
H2O4S
MFCD00064589
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
sulfuric acid
1118
Colorless
100°C
1mmHg at 20°C
Liquid
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
OS(O)(=O)=O
98.07
CHEBI:26836
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Sulfuric acid, 0.25M solution, (0.5N)
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
Veiligheidsmaatregel
  • P234-Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
  • P390-Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.