Learn More
Sulfuric Acid Solution 0.05M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
36.80 - 228.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7664-93-9
Moleculaire formule H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synoniem oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC Name sulfuric acid
SMILES OS(O)(=O)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10355710
Bekijk documenten
Fisher Chemical
J/8460/15
1 L HDPE plastic bottle
36.80
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10152050
Bekijk documenten
Fisher Chemical
J/8460/17
2.5 L HDPE plastic bottle
62.56
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10244150
Bekijk documenten
Fisher Chemical
J/8460/24
10 L Bag in box
158.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12656727
Bekijk documenten
Fisher Chemical
J/8460/25
25 L Plastic container N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7664-93-9
98.07
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
1118
sulfuric acid
H2O4S
MFCD00064589
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CHEBI:26836
OS(O)(=O)=O
Specificatie
Colorless
100°C
H2O4S
MFCD00064589
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
sulfuric acid
1118
7664-93-9
1mmHg at 20°C
Liquid
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
OS(O)(=O)=O
98.07
CHEBI:26836
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Sulfuric acid, 0.1N (0.05M) standard solution