Learn More
Sulfuric Acid Solution 0.05M (0.1N), NIST Standard Concentrate, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
H2O4S, CAS Number-7664-93-9, acide sulfurique, acidum sulfuricum, battery acid, dihydrogen sulfate, dipping acid, electrolyte acid, mattling acid, oil of vitriol, sulphuric acid, vitriol brown oil, 6AMP, 100 deg.C, CHEBI:26836, Colorless, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, sulfuric acid, 64589, 98.072
35.00 - 85.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7664-93-9 |
---|---|
Moleculaire formule | H2O4S |
Molecular Weight (g/mol) | 98.07 |
MDL-nummer | MFCD00064589 |
InChI Key | QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil |
PubChem CID | 1118 |
ChEBI | CHEBI:26836 |
IUPAC Name | sulfuric acid |
SMILES | OS(O)(=O)=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10325760
|
Fisher Chemical
J/8460C/05 |
1 Ampule |
35.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
10528620
|
Fisher Chemical
J/8460C/90 |
6 Ampules |
85.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
H2O4S, CAS Number-7664-93-9, acide sulfurique, acidum sulfuricum, battery acid, dihydrogen sulfate, dipping acid, electrolyte acid, mattling acid, oil of vitriol, sulphuric acid, vitriol brown oil, 6AMP, 100 deg.C, CHEBI:26836, Colorless, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, sulfuric acid, 64589, 98.072
Chemische identificatiekenmerken
7664-93-9 | |
98.07 | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
1118 | |
sulfuric acid |
H2O4S | |
MFCD00064589 | |
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil | |
CHEBI:26836 | |
OS(O)(=O)=O |
Specificatie
1.5 | |
7664-93-9 | |
Ampoule | |
H2O4S | |
MFCD00064589 | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
sulfuric acid | |
1118 |
Colorless | |
100°C | |
1mmHg at 20°C | |
Liquid | |
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil | |
OS(O)(=O)=O | |
98.07 | |
CHEBI:26836 |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Sulfuric acid 0.05M (0.1N) solution (0.5M (1N) Concentrate)
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
Gevarenaanduiding
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
Veiligheidsmaatregel
- P234-Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
- P390-Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Sulfuric acid