Learn More
Sulfuric Acid, Multi-Compendial, N.F., J.T. Baker™
157.00 - 159.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7664-93-9
Moleculaire formule H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synoniem oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC Name sulfuric acid
SMILES OS(O)(=O)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15548644
Bekijk documenten
Avantor J.T.Baker
9671-02
500 mL Glass Bottle
159.00
500 ml
15558644
Bekijk documenten
Avantor J.T.Baker
9671-03
2.5 L Glass Bottle
157.00
2.50 liter
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7664-93-9
98.07
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
1118
sulfuric acid
H2O4S
MFCD00064589
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CHEBI:26836
OS(O)(=O)=O
Specificatie
Sulfuric Acid
1L = 1.84kg
MFCD00064589
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
sulfuric acid
1118
98.08
7664-93-9
H2O4S
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
OS(O)(=O)=O
98.07
CHEBI:26836
Multi-Compendial/NF
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Kankerverwekkendheid Categorie 1A
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H350-Kan kanker veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P102-Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P103-Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.