Learn More
Sulfuric Acid Min 90% d=1.83, SLR, Extra Pure, for Milk Testing, (Gerber Test), Fisher Chemical™
H2O4S, CAS Number-7664-93-9, electrolyte acid, dipping acid, dihydrogen sulfate, acide sulfurique, acidum sulfuricum, battery acid, sulphuric acid, mattling acid, oil of vitriol, vitriol brown oil, 2.5 L, 290 deg.C, CHEBI:26836, Colorless, 98.07g/mol, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, sulfuric acid
54.85 - 75.95
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7664-93-9
Moleculaire formule H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC Name sulfuric acid
SMILES OS(O)(=O)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15938916
Bekijk documenten
Fisher Chemical
S/9360/PB15
1 L HDPE Plastic Bottle
54.85
1 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10427080
Bekijk documenten
Fisher Chemical
S/9360/PB17
2.5 L HDPE Plastic Bottle
75.95
2.50 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
H2O4S, CAS Number-7664-93-9, electrolyte acid, dipping acid, dihydrogen sulfate, acide sulfurique, acidum sulfuricum, battery acid, sulphuric acid, mattling acid, oil of vitriol, vitriol brown oil, 2.5 L, 290 deg.C, CHEBI:26836, Colorless, 98.07g/mol, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, sulfuric acid
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7664-93-9
98.07
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:26836
OS(O)(=O)=O
H2O4S
MFCD00064589
1118
sulfuric acid
Specificatie
1
7664-93-9
290°C
H2O4S
Liquid
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid
OS(O)(=O)=O
98.07
CHEBI:26836
Colorless
10°C
1mmHg 146
21mPa at 25°C
MFCD00064589
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
sulfuric acid
1118
98.07g/mol
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
Gevarenaanduiding
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.