Learn More
Sulfuric acid concentrate, For 1L standard solution, 0.05 M H2SO4 (0.1N), Honeywell Fluka™
for 1L standard solution, 0.05 M H2SO4 (0.1N)
34.66 - 214.39
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7664-93-9
Moleculaire formule H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synoniem oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC Name sulfuric acid
SMILES OS(O)(=O)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15603660
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
32043-1EA
1 Ea.
34.66
1 stuk
15613660
Bekijk documenten
Honeywell Fluka
32043-6X1EA
6 x 1 Ea.
214.39
Beschrijving
Beschrijving
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7664-93-9
98.07
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
1118
sulfuric acid
H2O4S
MFCD00064589
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CHEBI:26836
OS(O)(=O)=O
Specificatie
Sulfuric Acid Concentrate
Ampoule
H2SO4
2796
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
OS(O)(=O)=O
98.07
CHEBI:26836
7664-93-9
H2O4S
MFCD00064589
2037554
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
sulfuric acid
1118
98.08g/mol
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P305 + P351 + P338
H290-H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 231-639-5
Productidentificatie
  • Sulfuric acid concentrate
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P234-Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: sulphuric acid