Learn More
Sulfuric Acid 95%, Certified, for Analysis with Low Cadmium, Lead And Mercury Level, Fisher Chemical™
54.70 - 560.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7664-93-9
Moleculaire formule H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synoniem oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC Name sulfuric acid
SMILES OS(O)(=O)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10539960
Bekijk documenten
Fisher Chemical
S/9220/PB08
500 mL
560.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12615177
Bekijk documenten
Fisher Chemical
S/9220/PB15
1 L
54.70
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12625177
Bekijk documenten
Fisher Chemical
S/9220/PB17
2.5 L
90.90
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7664-93-9
98.07
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
1118
sulfuric acid
H2O4S
MFCD00064589
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CHEBI:26836
OS(O)(=O)=O
Specificatie
1
7664-93-9
290°C
1mmHg 146
21mPa at 25°C
MFCD00064589
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
sulfuric acid
1118
98.07g/mol
Colorless
10°C
HDPE plastic bottle
H2O4S
Liquid
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
OS(O)(=O)=O
98.07
CHEBI:26836
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Sulfuric acid 95% with low Cadmium, Lead & Mercury level , for analysis Certified AR, Conform to EP
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.