Learn More
Sulfuric acid 62%, d=1.52, for the determination of fats in cheese, Fisher Chemical™
Suitable for the determination of fats in cheese.
51.70 - 185.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Moleculaire formule H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name sulfuric acid
SMILES OS(O)(=O)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15948916
Bekijk documenten
Fisher Chemical
S/9370/15
1 L
51.70
1 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15958916
Bekijk documenten
Fisher Chemical
S/9370/21
5 L N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7664-93-9, 7732-18-5
98.07
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
OS(O)(=O)=O
H2O4S
MFCD00064589
sulfuric acid
Specificatie
7664-93-9, 7732-18-5
HDPE Plastic Bottle
H2O4S
MFCD00064589
OS(O)(=O)=O
98.07
1.52
61.5-62.5%
Liquid
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
sulfuric acid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Sulphuric acid 62% for the determination of fats in cheese (Gerber test)
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
Gevarenaanduiding
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: sulphuric acid