Learn More
Sulfaguanidine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
31.86 - 233.16
Chemische identificatiekenmerken
CAS 57-67-0
Moleculaire formule C7H10N4O2S
Molecular Weight (g/mol) 214.25
MDL-nummer MFCD00038136
InChI Key BRBKOPJOKNSWSG-UHFFFAOYSA-N
Synoniem sulfaguanidine, sulphaguanidine, sulfaguanidin, guanicil, sulfaguine, aterian, sulfanilguanidine, sulfanilylguanidine, sulfoguanidine, abiguanil
PubChem CID 5324
IUPAC Name 2-(4-aminophenyl)sulfonylguanidine
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N=C(N)N
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10729808
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
431300250
25 g Glass bottle
31.86
25 gram
10165717
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
431301000
100 g Glass bottle
88.94
100 gram
10472298
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
431305000
500 g Glass bottle
233.16
500 gram
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
57-67-0
214.25
BRBKOPJOKNSWSG-UHFFFAOYSA-N
5324
C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N=C(N)N
C7H10N4O2S
MFCD00038136
sulfaguanidine, sulphaguanidine, sulfaguanidin, guanicil, sulfaguine, aterian, sulfanilguanidine, sulfanilylguanidine, sulfoguanidine, abiguanil
2-(4-aminophenyl)sulfonylguanidine
Specificatie
Sulfaguanidine
57-67-0
Powder
C7H10N4O2S
15,904
BRBKOPJOKNSWSG-UHFFFAOYSA-N
2-(4-aminophenyl)sulfonylguanidine
5324
98%
190.5°C to 192.0°C
White
97.5% min. (HPLC)
MFCD00038136
sulfaguanidine, sulphaguanidine, sulfaguanidin, guanicil, sulfaguine, aterian, sulfanilguanidine, sulfanilylguanidine, sulfoguanidine, abiguanil
C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N=C(N)N
214.25
214.25
Authentic
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 200-345-9
Productidentificatie
  • Sulfaguanidine
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.