Learn More
Buerkle™ Suction Heads for Mini ViscoSampler™
Buerkle™ V4A Stainless Steel Suction Head is a replacable suction head for use with Buerkle™ Mini ViscoSampler.
Merk:  Buerkle™ 5341-1006
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10329920
  • 60.15 / 1 stuk
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Replaceable suction head for the Mini ViscoSampler 6mm
Specificatie
Specificatie
Suction Head
Autoclavable
6 mm Drill
2 mm
Stainless Steel (V4A)
6 mm Suction Drill
Mini ViscoSampler
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen