Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ geanodiseerd aluminiumblok
Use these blocks for a variety of applications. Stuart™ Anodized Aluminum Blocks may be used in any combination.
Merk:  Cole-Parmer™ 36610-45
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11486578
  • 176.00 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • For use with Stuart block heaters
  • Manufactured from anodized aluminum
  • Separate hole accommodates a thermometer if desired
Specificatie
Specificatie
Geanodiseerd aluminium
Verwarmingsblokken
0.47 in.
20
47 mm
12.6 mm