Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ geanodiseerd aluminiumblok
Use these blocks for a variety of applications. Stuart™ Anodized Aluminum Blocks may be used in any combination.
Merk:  Cole-Parmer™ 36610-52
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11426588
  • 176.00 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • For use with Stuart block heaters
  • Manufactured from anodized aluminum
  • Separate hole accommodates a thermometer if desired
  • Blocks have dimensions (d x w x h) 95 x 75 x 50mm
Specificatie
Specificatie
Geanodiseerd aluminium
Verwarmingsblokken
10.5 mm
20
33 mm