Learn More
Strontium sulfate, Puratronic™, 99.9965% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
92.66 - 325.62
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7759-02-6
Moleculaire formule O4SSr
Molecular Weight (g/mol) 183.68
MDL-nummer MFCD00036274
InChI Key UBXAKNTVXQMEAG-UHFFFAOYSA-L
Synoniem strontium sulfate, strontium sulphate, sulfuric acid, strontium salt 1:1, strontium 2+ ion sulfate, unii-7q3kx2l47f, strontiumsulfat, celestine, strontium 2+ sulfate, strontium sulfate 25g
PubChem CID 3084026
IUPAC Name strontium;sulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Sr+2]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11397597
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
012870.06
5 g
92.66
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11387597
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
012870.14
25 g
325.62
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7759-02-6
183.68
UBXAKNTVXQMEAG-UHFFFAOYSA-L
3084026
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Sr+2]
O4SSr
MFCD00036274
strontium sulfate, strontium sulphate, sulfuric acid, strontium salt 1:1, strontium 2+ ion sulfate, unii-7q3kx2l47f, strontiumsulfat, celestine, strontium 2+ sulfate, strontium sulfate 25g
strontium;sulfate
Specificatie
Strontium sulfate
7759-02-6
Powder
O4SSr
MFCD00036274
strontium sulfate, strontium sulphate, sulfuric acid, strontium salt 1:1, strontium 2+ ion sulfate, unii-7q3kx2l47f, strontiumsulfat, celestine, strontium 2+ sulfate, strontium sulfate 25g
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Sr+2]
183.68
183.68
Puratronic™
3.960 g/mL
1600°C
White
(metals basis)
SrSO4
14,8848
UBXAKNTVXQMEAG-UHFFFAOYSA-L
strontium;sulfate
3084026
99.9965%
Odorless
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-850-2
missing translation for 'rtecsNumber' : WT1210000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures