Learn More
Strontium peroxide, 12.3% available oxygen, Thermo Scientific Chemicals
79.29 - 1077.36
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1314-18-7 |
---|---|
Moleculaire formule | O2Sr |
Molecular Weight (g/mol) | 119.618 |
MDL-nummer | MFCD00084686 |
InChI Key | UHCGLDSRFKGERO-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | strontium peroxide, 1,2-dioxa-3-strontacyclopropane, strontium dioxide, strontiumperoxid, strontium peroxide sr o2, hsdb 788, strontium peroxide un1509 oxidizer, strontium peroxide available oxygen |
PubChem CID | 14807 |
IUPAC Name | strontium;peroxide |
SMILES | [O-][O-].[Sr+2] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15442647
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046310.30 |
250 g |
79.29
250 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15452647
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046310.A1 |
1 kg |
251.25
1 kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15462647
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046310.A7 |
5 kg |
1077.36
5 kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
Applications of Strontium Peroxide include pyrotechnics i.e. fireworks (red color), ammunitions (tracer/hunting), oxidizer, alarm rocket. It is also used in textiles for fibers bleaching and as an oxidizing agent for hair bleaching (professional).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
1314-18-7 | |
119.618 | |
UHCGLDSRFKGERO-UHFFFAOYSA-N | |
14807 | |
[O-][O-].[Sr+2] |
O2Sr | |
MFCD00084686 | |
strontium peroxide, 1,2-dioxa-3-strontacyclopropane, strontium dioxide, strontiumperoxid, strontium peroxide sr o2, hsdb 788, strontium peroxide un1509 oxidizer, strontium peroxide available oxygen | |
strontium;peroxide |
Specificatie
Strontium peroxide | |
12.3% available oxygen | |
Brown | |
O2Sr | |
MFCD00084686 | |
14,8847 | |
Insoluble in water and slowly decomposes in water. | |
[O-][O-].[Sr+2] | |
119.618 | |
119.62 |
215°C (decomposition) | |
1314-18-7 | |
Powder | |
SrO2 | |
UN1509 | |
strontium peroxide, 1,2-dioxa-3-strontacyclopropane, strontium dioxide, strontiumperoxid, strontium peroxide sr o2, hsdb 788, strontium peroxide un1509 oxidizer, strontium peroxide available oxygen | |
UHCGLDSRFKGERO-UHFFFAOYSA-N | |
strontium;peroxide | |
14807 | |
Moisture sensitive |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H272-H318-H335-H315
May intensify fire
oxidizer.
Causes serious eye damage.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 5.1
missing translation for 'einecsNumber' : 215-224-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Strontium peroxide
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P271-Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P362+P364-Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Strontium peroxide