Learn More
Strontium nitrate, 99+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
35.98 - 381.90
Chemische identificatiekenmerken
CAS 10042-76-9
Moleculaire formule N2O6Sr
Molecular Weight (g/mol) 211.63
MDL-nummer MFCD00011248
InChI Key DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Synoniem strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
PubChem CID 24848
SMILES [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10002053
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
315171000
100 g Plastic bottle
35.98
100 gram
10309320
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
315175000
500 g Plastic bottle
110.55
500 gram
10677734
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
315170025
2.5 kg Plastic bottle
381.90
2.50 kg
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
10042-76-9
211.63
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
24848
N2O6Sr
MFCD00011248
strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
[Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specificatie
Strontium nitrate
99+%
White
Crystals
N2O6Sr
MFCD00011248
strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
strontium;dinitrate
24848
≥99%
0.1% max. (105°C)
570.0°C
10042-76-9
5.0 to 7.0 (5% soln. at 25°C)
99% min. (Complexometry)
Sr(NO3)2
15,8975
Solubility in water: 660g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol and acetone
[Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
211.63
211.63
ACS Reagent
2.99
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May intensify fire; oxidizer.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Take any precaution to avoid mixing with combustibles.
In case of major
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-131-9
missing translation for 'rtecsNumber' : WK9800000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Productidentificatie
  • Strontium nitrate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Oxiderende vaste stof Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H271-Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P371+P380+P375-In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.