Learn More
Strontium hydroxide octahydrate, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
46.40 - 182.91
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1311-10-0
Moleculaire formule H18O10Sr
Molecular Weight (g/mol) 265.75
MDL-nummer MFCD00150395
InChI Key UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name strontium(2+) octahydrate dihydroxide
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Sr++]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11354058
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
041351.22
100 g
46.40
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11344058
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
041351.36
500 g
182.91
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Strontium hydroxide octahydrate is used in the sugar industry for its purification, oil and paint industry to improve its drying properties and as an active ingredient in depilatory hair removal products. It is also used as a raw material for manufacturing of other products of strontium salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1311-10-0
265.75
UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Sr++]
H18O10Sr
MFCD00150395
strontium(2+) octahydrate dihydroxide
Specificatie
Strontium hydroxide octahydrate
1311-10-0
99% (metals basis)
MFCD00150395
UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
strontium(2+) octahydrate dihydroxide
265.76 (121.60 Anhydrous)
1.900 g/mL
100°C-8H2O
Crystalline
H18O10Sr
Soluble in hot water and acid. Insoluble in acetone.
O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Sr++]
265.75
Air sensitive; Hygroscopic
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 242-367-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Strontium hydroxide
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
Gevarenaanduiding
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • EUH071-Bijtend voor de luchtwegen.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Strontium hydroxide,octahydrate