Learn More
Strontium chloride hexahydrate, ACS, 99.0-103.0%, Thermo Scientific Chemicals
35.07 - 95.48
Chemische identificatiekenmerken
CAS 10025-70-4
Moleculaire formule Cl2H12O6Sr
Molecular Weight (g/mol) 266.61
MDL-nummer MFCD00149865
InChI Key AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name strontium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11327728
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
033393.22
100 g
35.07
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11337728
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
033393.36
500 g
95.48
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Strontium chloride hexahydrate is a precursor to prepare strontium chromate which is used as a corrosion inhibitor for aluminum. It is involved in the synthesis of cadmium sulfide core photocatalytic nanoparticles. It is used as a red coloring agent in pyrotechnics. Furthermore, it is utilized in glass-making and metallurgy. In the medical field, its radioactive isotope strontium-89 is used for the treatment of bone cancer. It acts as a catalyst in the conversion of ketones and aldehydes to the corresponding gem-dihydroperoxides using aqueous hydrogen peroxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
10025-70-4
266.61
AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Cl2H12O6Sr
MFCD00149865
strontium(2+) hexahydrate dichloride
Specificatie
Strontium chloride hexahydrate
10025-70-4
99.0 to 103.0%
MFCD00149865
Soluble in water. Slightly soluble in ethanol and acetone. Insoluble in ammonia.
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
266.61
99.0 to 103.0%
1.65
1.93 g/mL
For analysis ACS
Granules
Cl2H12O6Sr
14,8840
AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
strontium(2+) hexahydrate dichloride
266.62 (158.53 Anhydrous)
ACS
Hygroscopic
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H318
P261-P271-P280-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P501c
H318-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-971-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Strontium chloride hexahydrate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Strontium chloride hexahydrate