Learn More
Cytiva StrepTrap™ HP voorgevulde kolommen
Zuiver Strep(II)-gelabelde recombinante eiwitten door affiniteitschromatografie. GE Healthcare Life Sciences™ StrepTrap™ HPLC-kolommen zijn gevuld met een robuust en stabiel sepharose™-gebaseerd medium dat leidt tot een hoge resolutie, scherp geconcentreerde pieken en reproduceerbare zuiveringen. Het bindingsvermogen is eveneens hoog.
Merk: Cytiva 29048653
Beschrijving
- Prepacked with StrepTactin Sepharose High Performance
- Binding capacity Approx. 6 mg Strep II-tagged protein/ml medium
- Maximum pressure: 3 bar
- Column material: polypropylene
- Compatible with a wide range of reducing agents, detergents, denaturants, and other additives
- Generated with 0.5M NaOH
- 1 and 5mL columns
Media
- Ligand: Streptactin
- Matrix: 6% cross-linked agarose
- Average particle size: 34μm
- pH stability working range: >7
1mL columns
- Bed dimensions: 7 x 25mm
- Flow velocity: <4mL/min.
5mL columns
- Bed dimensions: 16 x 25mm
- Flow velocity: <20mL/min.
Specificatie
StrepTactin Sepharose HP prepacked column | |
0.27 in. | |
1 x 1mL | |
25mm | |
Polypropylene | |
3 bar | |
34μm | |
2° to 8°C | |
Purification of Strep (II) -tagged recombinant Proteins by affinity chromato graphy |
1mL | |
7mm | |
0.98 in. | |
<4 mL/min. | |
StrepTactin (∼5mg/mL medium) | |
7 | |
6% Highly Cross-linked Agarose | |
Ion Exchange Column |
Veiligheid en behandeling
- StrepTrap HP
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P241-Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/en materiaalbehandelings apparatuur gebruiken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P235-Koel bewaren.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: ethanol